Learn More
Chemsplash RPS Mehrweg-Lackieranzug – 99 % Polyester, 1 % Carbonfasergewebe – Belüftet
Artikelnummer. 30058377
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
10 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30058377 2XL 10 Stück
30058361 S 10 Stück
30058204 M 10 Stück
30058290 L 10 Stück
30058286 XL 10 Stück
30058306 3XL 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30058377 Lieferant Chemsplash Lieferanten-Nr. 2788.101.008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    384.47 €
    325.86 € / 10 Stück
    Sparen 58.61 €
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der wiederverwendbare Sprühlackieranzug besteht aus 68 g/m² (+/- 3 g/m²) 99 % Polyester mit 1 % Carbon-Gittergewebe.
Chemsplash Wiederverwendbarer Sprühfarbenanzug
  • 68 g/m² Polyestergewebe (99 % Polyester, 1 % Kohlenstoffgewebe)
  • Dreieckig belüftete Rückenlehne in Marineblau
  • Zweiteilige Kapuze mit Kordel und Knebelverschluss
  • Gestrickte Bündchen und verstellbare Knöchelmanschetten
  • Elastischer Bund
  • Zwei-Wege-Reißverschluss mit Sturmklappe
  • 1 Außentasche an der Hüfte mit Velcro Verschluss und Klappe
  • 2 Seitentaschen mit beidseitigem Zugriff auf die Kleidung des Trägers
  • Gepolsterte Knie
  • Antistatisch und fusselfrei
Beschreibung: Die Chemsplash Der wiederverwendbare Sprühfarbenanzug besteht aus einem 68 g/m² (+/- 3 g/m²) schweren Gewebe, das zu 99 % aus Polyester und zu 1 % aus Kohlenstoffgewebe besteht. Der Anzug ist antistatisch behandelt, fusselfrei und für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert. Es verfügt über einen dreieckigen, belüfteten Rücken, eine zweiteilige Kapuze mit Kordelstopper, gestrickte Bündchen, per Klettverschluss verstellbare Knöchelbündchen und eine Reihe praktischer Taschen, darunter Seitentaschen mit beidseitigem Zugriff auf die Kleidung des Trägers. Zudem sind die Knie für zusätzlichen Komfort gepolstert.
Spezifikation
Produkttyp Reinraumoveralls
Größe 2XL
Geschlecht Unisex
Material Polyester
Farbe Grau
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Strick
Flaschenhalstyp Mit Haube
Verschlusstyp Binder
Saumtyp Genäht
Sterilität Unsteril
Widerstand Antistatisch
Latexfrei Ja
Anzahl Taschen 3