Learn More
RPS25 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. p-7210836 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16802405 20 μL 20 Mikroliter
16892395 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16802405
Marke: Proteintech 235991AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
23599-1-AP is a rabbit polyclonal antibody raised against full-length RPS25, and is recommended for ELISA, Western blotting and IP assays.
Ribosomes, the organelles that catalyze protein synthesis, consist of a small 40S subunit and a large 60S subunit. Together these subunits are composed of 4 RNA species and approximately 80 structurally distinct proteins. This gene encodes a ribosomal protein that is a component of the 40S subunit. The protein belongs to the S25E family of ribosomal proteins. It is located in the cytoplasm.
Spezifikation
Antigen RPS25
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.45 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen RPS25
Gen-Zugriffsnummer P62851
Gen-Alias 40S ribosomal protein S25, ribosomal protein S25, RPS25
Gensymbole RPS25
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen RPS25 Fusion Protein Ag7890
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6230
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG