missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ RPS6KB2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB1235)
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ MA557693
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
RPS6KB2 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
RPS6KB2 (p70S6K beta) is a serine/threonine kinase with 2 non-identical kinase catalytic domains which phosphorylates the S6 ribosomal protein and eukaryotic translation initiation factor 4B (eIF4B). Phosphorylation of S6 leads to an increase in protein synthesis and cell proliferation.
Spezifikation
| RPS6KB2 | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| Rps6kb2 | |
| 70 kDa ribosomal protein S6 kinase 2; 70kDa; KLS; p70 ribosomal S6 kinase beta; p70 S6 kinase beta; p70 S6KB; p70 S6K-beta; p70(S6K)-beta; P70-beta; P70-beta-1; P70-beta-2; p70-S6K 2; P70S6K2; p70S6Kb; ribosomal protein S6 kinase B2; ribosomal protein S6 kinase beta-2; ribosomal protein S6 kinase, 70kD, polypeptide 2; ribosomal protein S6 kinase, 70kDa, polypeptide 2; ribosomal protein S6 kinase, polypeptide 2; RPS6KB2; S6 kinase 2; S6 kinase-related kinase; S6K2; S6K-beta; S6K-beta2; S6K-beta-2; serine/threonine-protein kinase 14 beta; serine/threonine-protein kinase 14B; SRK; STK14B | |
| Rabbit | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 361696, 58988, 6199 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry | |
| 24GB1235 | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| Q9UBS0, Q9Z1M4 | |
| Rps6kb2 | |
| A synthesized peptide derived from human P70 S6 Kinase beta (aa 1-120). | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur