Learn More
Invitrogen™ RPS6KB2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB5075)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
204.00 € - 580.00 €
Spezifikation
Antigen RPS6KB2
Klon 24GB5075
Inhalt und Lagerung -20°C
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30276265
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557694
100 μL
580.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30276594
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557695
20 μL
204.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
RPS6KB2 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, Flow
RPS6KB2 (p70S6K beta) is a serine/threonine kinase with 2 non-identical kinase catalytic domains which phosphorylates the S6 ribosomal protein and eukaryotic translation initiation factor 4B (eIF4B). Phosphorylation of S6 leads to an increase in protein synthesis and cell proliferation.
Spezifikation
Spezifikation
RPS6KB2
-20°C
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human, Mouse, Rat
Rps6kb2
70 kDa ribosomal protein S6 kinase 2; 70kDa; KLS; p70 ribosomal S6 kinase beta; p70 S6 kinase beta; p70 S6KB; p70 S6K-beta; p70(S6K)-beta; P70-beta; P70-beta-1; P70-beta-2; p70-S6K 2; P70S6K2; p70S6Kb; ribosomal protein S6 kinase B2; ribosomal protein S6 kinase beta-2; ribosomal protein S6 kinase, 70kD, polypeptide 2; ribosomal protein S6 kinase, 70kDa, polypeptide 2; ribosomal protein S6 kinase, polypeptide 2; RPS6KB2; S6 kinase 2; S6 kinase-related kinase; S6K2; S6K-beta; S6K-beta2; S6K-beta-2; serine/threonine-protein kinase 14 beta; serine/threonine-protein kinase 14B; SRK; STK14B
Rps6kb2
Primary
Affinity chromatography
24GB5075
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Q9UBS0, Q9Z1M4
361696, 58988, 6199
Recombinant protein of human P70 S6 Kinase beta (aa 1-120).