missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RPS8 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB4120)

Artikelnummer. 30276518
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30276518 20 μL 20 Mikroliter
30276323 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30276518

Marke: Invitrogen™ MA557228

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

RPS8 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow

Ribosomes, the organelles that catalyze protein synthesis, consist of a small 40S subunit and a large 60S subunit. Together these subunits are composed of 4 RNA species and approximately 80 structurally distinct proteins. This gene encodes a ribosomal protein that is a component of the 40S subunit. The protein belongs to the S8E family of ribosomal proteins. It is located in the cytoplasm. Increased expression of this gene in colorectal tumors and colon polyps compared to matched normal colonic mucosa has been observed. This gene is co-transcribed with the small nucleolar RNA genes U38A, U38B, U39, and U40, which are located in its fourth, fifth, first, and second introns, respectively. As is typical for genes encoding ribosomal proteins, there are multiple processed pseudogenes of this gene dispersed through the genome.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RPS8
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 24GB4120
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen Rps8
Gen-Zugriffsnummer P62241, P62242, P62243
Gen-Alias 40S ribosomal protein S8; OK/SW-cl.83; ribosomal protein S8; Rps8; S8; Small ribosomal subunit protein eS8
Gensymbole Rps8
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human RPS8 (aa 1-208).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 20116, 6202, 65136
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.