Learn More
RRAS Antibody (OTI2B7), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen RRAS
Klon OTI2B7
Verdünnung Western Blot 1:500-2000
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306545
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44965-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306546
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44965-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
RRAS Monoclonal antibody specifically detects RRAS in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
RRAS
Western Blot 1:500-2000
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
Oncogene RRAS, p23, ras-related protein R-Ras, related RAS viral (r-ras) oncogene homolog
Full length human recombiant protein of human RRAS (NP_006261) produced in HEK293T cell.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
OTI2B7
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Signal Transduction
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
6237
IgG2b
>95%