Learn More
RRBP1 Antibody (OTI3F1), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen RRBP1
Klon OTI3F1
Verdünnung Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:1000
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306594
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44996-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306157
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44996-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
RRBP1 Monoclonal antibody specifically detects RRBP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
RRBP1
Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:1000
Monoclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
6238
IgG1
>95%
Antibody
OTI3F1
Immunohistochemistry, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
180 kDa ribosome receptor homolog, DKFZp586A1420, ES/130, ES/130-related protein, ES130, FLJ36146, hES, KIAA1398, MGC157720, MGC157721, ribosome binding protein 1 (dog 180kD homolog), ribosome binding protein 1 homolog 180kDa (dog), Ribosome receptor protein, ribosome-binding protein 1, RRp
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 484-590 of human RRBP1(NP_001036041) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.