missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RRP36 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18608401 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.02 Milliliter
0.10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18608401 0.1 mL 0.10 Milliliter
18678140 0.02 mL 0.02 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18608401 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2932740.1ml

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

RRP36 Polyclonal antibody specifically detects RRP36 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RRP36
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias C6orf153, chromosome 6 open reading frame 153, dJ20C7.4, ribosomal RNA processing 36 homolog (S. cerevisiae), ribosomal RNA processing protein 36 homolog, RNA processing factor
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-259 of human RRP36 (NP_149103.1). MPGANYRAGAGAGAGARRPRGARDREEDGGGLEPAAVARDLLRGTSNMSFEELLELQSQVGTKTYKQLVAGNSPKKQASRPPIQNACVADKHRPLEMSAKIRVPFLRQVVPISKKVARDPRFDDLSGEYNPEVFDKTYQFLNDIRAKEKELVKKQLKKHLSGEEHEKLQQLLQRMEQQEMAQQERKQQQELHLALKQERRAQAQQGHRPYFLKKSEQRQLALAEKFKELKRSKKLENFLSRKRRRNAGKDRRHLPLSKE
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 88745
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.