Learn More
RRS1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16824464 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16824464 150 μL 150 Mikroliter
16834464 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16824464
Marke: Proteintech 153291AP150UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Involved in ribosome biogenesis. .
Especificaciones
Antigen RRS1
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.32 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen RRS1
Gen-Zugriffsnummer A1A5P2, Q15050, Q9CYH6
Gen-Alias KIAA0112, RRR, RRS1
Gensymbole Rrs1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen RRS1 Fusion Protein Ag7030
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 150 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23212, 297784, 59014
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.