Learn More
RRS1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16834464 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16834464 20 μL 20 Mikroliter
16824464 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16834464
Marke: Proteintech 153291AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Involved in ribosome biogenesis. .
Spezifikation
Antigen RRS1
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.32 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen RRS1
Gen-Zugriffsnummer A1A5P2, Q15050, Q9CYH6
Gen-Alias KIAA0112, RRR, RRS1
Gensymbole Rrs1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen RRS1 Fusion Protein Ag7030
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23212, 297784, 59014
Zielspezies Mouse, Human, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG