Learn More
(RS)-1-[(4-Chlorphenyl)phenylmethyl]piperazin, Mikromol™
Artikelnummer. 17932656
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17932656 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17932656 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0380.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(RS)-1-[(4-Chlorphenyl)phenylmethyl]piperazin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 1,4-Bis(4-Chlorobenzhydryl)Piperazine
CAS 303-26-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,4-Bis(4-Chlorobenzhydryl)Piperazine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C17 H19 Cl N2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Cetirizine Dihydrochloride Imp. A (EP), Cetirizine Imp. A (EP), Hydroxyzine Hydrochloride Imp. A (EP), Hydroxyzine Imp. A (EP), Meclozine Hydrochloride Imp. H (EP), Meclozine Imp. H (EP), Hydroxyzine USP Related Compound A, Hydroxyzine USP RC A, 1-[(RS)-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, 1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine, 1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, Hydroxyzine Related Compound A, Cetirizine Dihydrochloride Impurity A, Hydroxyzine Hydrochloride Impurity A, Meclozine Dihydrochloride Impurity H, Cetirizine Impurity A, Hydroxyzine Impurity A, Meclozine Impurity H
InChI-Formel InChI=1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2
SMILES Clc1ccc(cc1)C(N2CCNCC2)c3ccccc3
IUPAC-Name 1-[(4-chlorphenyl)-phenylmethyl]piperazin
Molekulargewicht (g/mol) 286.8
Menge 100 mg
Formelmasse 286,1237 g/mol