Learn More
R&D Systems™ RS 17053 hydrochloride
Artikelnummer. 18065562
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18065562 50 mg 50 Milligramm
18054482 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18065562 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 0985/50
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. α1A antagonist
α1A-adrenoceptor antagonist, with very high affinity for α1A receptors (pKi and pA2 estimates of 9.1 - 9.9) and a 30 - 100 fold selectivity over the α1B and α1D subtypes (pKi and pA2 estimates 7.7 - 7.8).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 169505-93-5
Summenformel C24H30Cl2N2O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material RS 17053 hydrochloride
Menge 50 mg
Produktlinie Tocris
Formelmasse 449.42
Reinheit >98%
Molekulargewicht 449.416