Learn More
(RS)-2-[4-[(4-Chlorphenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]essigsäuredihydrochlorid, Mikromol
Artikelnummer. 30461900
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30461900 4 x 25 mg 100 Milligramm
17912466 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30461900 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0380.0200254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(RS)-2-[4-[(4-Chlorphenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]essigsäuredihydrochlorid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (RS)-2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]acetic Acid Dihydrochloride
CAS 1000690-91-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (RS)-2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]acetic Acid Dihydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C19 H21 Cl N2 O2 . 2 Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Cetirizine Dihydrochloride Imp. B (EP), Cetirizine Imp. B (EP), (RS)-2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]acetic Acid Dihydrochloride, Cetirizine Dihydrochloride Imp. B (EP) as Dihydrochloride, Cetirizine Dihydrochloride Impurity B as Dihydrochloride, Cetirizine Impurity B as Dihydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C19H21ClN2O2.2ClH/c20-17-8-6-16(7-9-17)19(15-4-2-1-3-5-15)22-12-10-21(11-13-22)14-18(23)24;;/h1-9,19H,10-14H2,(H,23,24);2*1H
Lösungstyp Neat
SMILES Cl.Cl.OC(=O)CN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC-Name 2-[4-[(4-Chlorphenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]essigsäure;dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 417.76
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 416.0825 g/mol