Learn More
Edmund Buehler™ RS 232 Schnittstelle
Artikelnummer. 17119860
Change view
Click to view available options
:
RS 232 Schnittstelle
Product Code.
17119860 RS 232 Schnittstelle
1 options
Product Code. 17119860
Brand: Edmund Buehler™ 0052 933
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Schnittstelle RS 232 (für alle Steuerungsmodelle) zur Kommunikation zwischen Robotersystem und Schüttler
  • Nutzt folgende Techniken:
    • Zur Kommunikation zwischen Robotersystem und Schüttler
  • Eigenschaften:
    • Serielle Schnittstelle für Industrie- und Robotersysteme
    • Der Schüttler ist vollständig ferngesteuert
Specifications
Produkttyp RS 232 Schnittstelle
Zur Verwendung mit (Geräte) Steuerung KS 15 A, Steuerung KS 15 B, Steuerung SM 30 A, Steuerung SM 30 B, Steuerung SM 30 C, Steuerung SM 30 AT, Steuerung VKS 75 A, Steuerung VKS 75 B