Learn More
Macherey-Nagel™ CHROMABOND Säulen Flash RS 25 Füllmaterial: ALOX N Füllmenge: 50 g Material: PP
Artikelnummer. 12767760 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
:
ID:21,2mm
Artikelnummer. 12767760
Marke: Macherey-Nagel™ 732877
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Länge (metrisch) 165 mm
Typ Flash-RS-Kartusche
Zur Verwendung mit (Geräte) Einsatz in Teledyne Isco CombiFlash-Systemen