Learn More
BINDER™ RS 485-/RS 422-Schnittstellenkonverter
Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Material:
Kunststoff
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Modell für 115 V
- RS 422-Kabelsatz und RS 485/RS 422-Schnittstellenkonverter
- Zum Anschluss an 10-Buchsenverteiler
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | RS 485-/RS 422-Schnittstellenkonverter – 115-V-Optionsmodell, RS 422-Kabelsatz und RS 485-/RS 422-Schnittstellenkonverter für den Anschluss an 10-Wege-Steckverteiler |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BINDER Kammern Serie KBF, KBF P, KBF LQC, KBW, KBWF, KMF, MK, MKF, MKT, MKFT, LIT MK |
| Material | Kunststoff |
| Typ | Zubehör für BINDER Batterietestkammern |
| Spannung | 115 V |