Learn More
RSC1A1 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200037938 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
25ul
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18407230 25ul 25 Mikroliter
18229165 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 18407230
Marke: Novus Biologicals NBP18081025ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
RSC1A1 Polyclonal specifically detects RSC1A1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen RSC1A1
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Zusammensetzung PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias hRS1, regulatory solute carrier protein family 1 member 1, regulatory solute carrier protein, family 1, member 1, RS1Transporter regulator RS1
Gensymbole RSC1A1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:KLTGTSSDTGREAVENVNFRSLGDGLSTDKEGVPKSRESINKNRSVTVTSAKTSNQLHCTLGVEISPKLLAGEEDALNQTSEQTKSLSSNF
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25ul
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6248
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG