Learn More
IKA™ Magnetischer Heizplattenrührer RT 10
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13410557 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
EU
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13410557
Marke: IKA™ 0003691100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser digitale Magnetrührer mit Heizplatte mit 10 Positionen eignet sich für synchrones Erwärmen und Rühren. IKA™ Digitale Magnetrührer aus Edelstahl gewährleisten ein geräuschloses und gleichmäßiges Rühren in allen Positionen.
  • Die Drehzahl bleibt auch bei veränderter Last konstant.
  • Gleichmäßige Temperaturverteilung über die Heizplatte
  • Einstellbare Rückwärtsfunktion
  • Umweltfreundlicher Modus für eine geringe Eigenerwärmung der Oberfläche
  • Verschleißfreie Magnetspulen
  • Fehlercodeanzeige
  • Einfache Bedienung mit Touch-Tastatur
  • Geeignet für den Dauerbetrieb
  • Drehzahlbereich: 0 bis 1000 U/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Geschwindigkeit 0 bis 1000 U/min
Rührpositionen 10
Spannung 100/115/230 V
Wirkleistung 410 W
Breite (metrisch) 190 mm
Elektrische Anforderungen 230/115/100 V, 50/60 Hz, 410 W
Frequenz 50/60 Hz
Steckertyp EU
Drehzahlregelung Schritte mit 10 U/min
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C
Typ RT 10 Magnetrührer