Learn More
Digi-Sense RTD-Sonde mit Griff
Artikelnummer. 11755749 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
50,8mm
254mm
Temperaturbereich (metrisch):
-50 °C bis 700 °C
-50°bis +204 °C
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Temperaturbereich (metrisch) Packungsgröße
11755749 50,8mm -50 °C bis 700 °C 1 Stück
11745749 254mm -50°bis +204 °C -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11755749 Lieferant Digi-Sense Lieferanten-Nr. 0811780
Verfügbar ab: 22-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt, um die gleiche Genauigkeit und die gleichen Vorteile einer RTD-Sonde in einem kompakten und wirtschaftlichen Design zu bieten.
  • Zeitkonstante: 1 bis 3 Sekunden oder größer.
  • Kundenspezifische Designs oder Änderungen an diesem Produkt sind auf Anfrage erhältlich.
  • Der maximale Fehler bei der Sondenmontage beträgt ± °1,1 °C + 0,12 % des Messwerts unter 300 °F, ±0,35 % der Messwerte liegen über 300 °F.
  • Der Alpha-Koeffizient beträgt 0,003850.Ω /Ω /°C (DIN IEC 751). Der Widerstand am Eispunkt (0 °C) beträgt 100Ω Die
  • Hinweis : Die Zeitkonstante ist die Zeit, die benötigt wird, um 63,2 % des neuen Messwerts zu erreichen.
    • Um zu ermitteln, wie lange es dauert, bis 99 % des neuen Messwerts erreicht sind, multipliziert man die Zeitkonstante mit fünf.
  • Hinweis : Der Temperaturbereich gilt nur für die Sondenspitze.
    • Das Griffmaterial kann je nach Belichtungszeit, Anwendung und Griffmaterial beeinträchtigt werden, wenn die Sonde höher als der Griff bemessen wird.
    • Die ABS-Griffe sind bis 220 °F (104 °C) °temperaturbeständig.
    • PVC-Griffe sind bis 200 °F (93 °C) °temperaturbeständig.
    • Die Griffe aus Edelstahl sind bis 450 °F (232 °C) °hitzebeständig.
    • Mini-Steckverbinder sind bis 392 °F (200 °C) °ausgelegt.
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) Kabel 60 Zoll
Länge (metrisch) 50,8mm
Länge (metrisch) Kabel 152.4 cm
Material Edelstahlsonde
Sondentyp RTD
Produkttyp Hypodermische RTD-Sonde
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Max. Temperatur (metrisch) 700 °C
Min. Temperatur (metrisch) -50 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -58 °F bis 1292 °F
Temperaturbereich (metrisch) -50 °C bis 700 °C