Learn More
Invitrogen™ RTN4RL1 Monoclonal Antibody (319123)
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ MA561224
Artikelnummer. 30534852
  • 471.00 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
RTN4RL1 may play a role in regulating axonal regeneration and plasticity in the adult central nervous system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RTN4RL1
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with trehalose and no preservative
Q86UN2
Rtn4rl1
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human NgR3/NgRH2, Cys25-Ala419.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1
Western Blot
319123
Unconjugated
Rtn4rl1
NgR3; Ngrh2; NGRL2; Nogo receptor-like 2; Nogo-66 receptor homolog 2; Nogo-66 receptor-related protein 3; reticulon 4 receptor like 1; reticulon 4 receptor-like 1; reticulon-4 receptor-like 1; RGD:727812}; Rtn4rl1; rtn4rl1 {ECO:0000312
Mouse
Protein A/G
RUO
146760
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized