Learn More
Abeba™ Gummischuhe 5150
Artikelnummer. 15691828
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Packungsgröße:
1 Paar
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15691828 44 1 Paar
15611828 36 1 Paar
15621828 37 1 Paar
15631828 38 1 Paar
15641828 39 1 Paar
15651828 40 1 Paar
15661828 41 1 Paar
15671828 42 1 Paar
15681828 43 1 Paar
15601838 45 1 Paar
15611838 46 1 Paar
15621838 47 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15691828 Lieferant Abeba™ Lieferanten-Nr. 5150/44
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.14 €
    57.55 € / 1 Paare
    Sparen 32.59 €
    36% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 26-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Elektrostatisch ableitende Schuhe sind säure- und basisbeständig.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Glattleder
  • Dunkelblau
  • PU-Zwischensohle
  • Rutschfeste spezielle Gummiaußensohle
  • Desinfizierte,
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • Nicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar
  • Oberschicht aus Leder
  • Einstellbarer Spannbereich
  • Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
Specifica
Zertifizierung/Konformität CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Farbe Blau
Auskleidungsmaterial Mikrofaser
Material Leder
Größe 44
Sohleneigenschaften Rutschfest
Sohlenmaterial Gummi
Modell 5150
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.