Learn More
Abeba™ Gummischuhe 5250
Artikelnummer. 15356711
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Packungsgröße:
1 Paar
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15356711 43 1 Paar
15621888 36 1 Paar
15376701 37 1 Paar
15396701 38 1 Paar
15306711 39 1 Paar
15316711 40 1 Paar
15336711 41 1 Paar
15346711 42 1 Paar
15366711 44 1 Paar
15386711 45 1 Paar
15312345 46 1 Paar
15322345 47 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15356711 Lieferant Abeba™ Lieferanten-Nr. 5250/43
Verfügbar ab: 03-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Elektrostatisch ableitende Schuhe sind säure- und basisbeständig.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Glattleder
  • Dunkelblau
  • PU-Zwischensohle
  • Rutschfeste spezielle Gummiaußensohle
  • Desinfizierte,
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • Fersenriemen faltbar, verstellbar
  • Oberschicht aus Leder
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Farbe Blau
Material Leder
Größe 43
Sohleneigenschaften Rutschfest
Sohlenmaterial Gummi
Modell 5250