Learn More
Abeba™ Gummischuhe 5300
Artikelnummer. 15681888
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Packungsgröße:
1 Paar
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15681888 41 1 Paar
15631888 36 1 Paar
15641888 37 1 Paar
15651888 38 1 Paar
15661888 39 1 Paar
15671888 40 1 Paar
15691888 42 1 Paar
15601898 43 1 Paar
15611898 44 1 Paar
15621898 45 1 Paar
15631898 46 1 Paar
15641898 47 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15681888 Lieferant Abeba™ Lieferanten-Nr. 5300/41
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00 €
    57.55 € / 1 Paare
    Sparen 49.45 €
    46% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Elektrostatisch ableitende Schuhe sind säure- und basisbeständig.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Glattes Leder, perforiert
  • Weiß
  • PU-Zwischensohle
  • Rutschfeste spezielle Gummiaußensohle
  • Desinfizierte,
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • Fersenriemen faltbar, verstellbar
  • Oberschicht aus Leder
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Farbe Weiß
Material Leder
Größe 41
Sohleneigenschaften Rutschfest
Sohlenmaterial Gummi
Modell 5300