Learn More
Abeba™ Gummischuhe 9252
Artikelnummer. 15693218
Click to view available options
Größe:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Tamaño de la unidad:
1 Paar
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15693218
Marca: Abeba™ 9252/45
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Beständig gegen Säuren und BasenDie Gummisohle bietet hohe Rutschfestigkeit.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Glattleder
  • Schwarz
  • PU-Zwischensohle
  • Rutschfeste spezielle Gummiaußensohle
  • Desinfizierte,
  • Antistatisch
  • Fersenriemen faltbar, verstellbar
  • Innensohle aus Leder
Especificaciones
Zertifizierung/Konformität CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC/li
Farbe Schwarz
Material Leder
Größe 45
Sohleneigenschaften Rutschfest
Sohlenmaterial Gummi
Modell 9252
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado