Learn More
Deutsch Neumann™ Gummi-Blase mit Schlauchansatz, Gr.8 Gummi-Blase Deutsches
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Öffnung:
6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Birnen mit Bohrung φ 6mm
Gebläseball mit Saug- und Druckventil
Gummiblase mit Schlauchansatz Grösse 5 und 8
Typ: Gummiblase Gr. 8
Volumen: 3,5 - 4 lmL
Gebläseball mit Saug- und Druckventil
Gummiblase mit Schlauchansatz Grösse 5 und 8
Typ: Gummiblase Gr. 8
Volumen: 3,5 - 4 lmL
Specifications
Specifications
| Material | Gummi |
| Porengröße | 6mm |
| Typ | Gummiballons |
| Enthält | Mit Saug- und Ablassventilen |
| Sicheres Aufsetzen der Spitze | 5 und 8 |
| Durchmesser (metrisch) Öffnung | 6 mm |