Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ 2X ADAPTEREINSATZ FUER ROEHRCHEN ROEHRCHEN
Artikelnummer. 10152674
Click to view available options
Fassungsvermögen:
50, 100 ml
50 mL
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 10152674
Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 16051
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verhindern Sie mit diesen Gummipolstern das Zerbrechen empfindlicher Röhrchen beim Zentrifugieren.
  • Erhöht die Sicherheit
  • Eine hervorragende Ergänzung für Ihre Zentrifugenkonfiguration
Spezifikation
Typ Gummipolster
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Nrn. 15050, 15056
Fassungsvermögen 50, 100 ml