Learn More
Saint Gobain Life Sciences Probenbeutel für Gase, aus Gummi
Artikelnummer. 11764498
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,5 l
2 l
5 l
10 l
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11764498 10 l -
11754498 5 l 1 Stück
11744498 2 l 1 Stück
11724498 0,5 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11764498 Lieferant Saint Gobain Life Sciences Lieferanten-Nr. 5607077
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Beutel eignen sich für die Analyse von Gasproben. Saint Gobain Performance Plastics™ Gasprobenbeutel aus Gummi zeichnen sich durch eine zylindrische Form sowie durch einen Schlauch und Verschluss aus Hartgummi aus.
  • Beutel sind einzeln verpackt
  • Lieferbar in Zehnerpackungen
  • Foliendicke: 5/10 mm
  • Spezialgrößen und -konfigurationen sind auf Nachfrage lieferbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält Hahn
Material Gummi
Produkttyp Probenbeutel für Gase, aus Gummi
Kapazität (metrisch) 10 l