Learn More
ROBU GUKO-Gummidichtungen
Beschreibung
- Konisch
- Für Filtertrichter
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Filtertrichter |
| Material | Naturkautschuk |
| Menge | 5/Packung |
| Durchmesser (metrisch) Boden | 12 mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 22 mm |