Learn More
Bellingham Stanley™ Gummidichtungen für Polarimeterrohre mit Metallendkappe
Artikelnummer. 16267350
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Polarimeterröhrchen mit Metallendkappe
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
16267350 Polarimeterröhrchen mit Metallendkappe 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16267350 Lieferant Bellingham Stanley™ Lieferanten-Nr. 3521
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gummidichtungsscheiben für Metallendkappenrohre& Montagewerkzeuge sind Ersatzteile für Bellingham Stanley™ Polarimeterröhren.
  • Gummidichtungsscheiben für Glaspolarimeterröhren mit Metallenden
  • Zubehör für Bellingham Stanley Polarimeter
  • Inklusive Installationswerkzeug
  • 12/Packung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Dichtungsscheibe
Material Naturkautschuk
Zur Verwendung mit (Geräte) Polarimeterröhrchen mit Metallendkappe
Länge (metrisch) 15.5 mm