Learn More
Horst™ Isoliermatte aus Gummi
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 13 mm |
| Abmessungen (L x B) | 2 lm |
| Abmessungen (L x B x H) | 2 lm |
| Produkttyp | Isoliermatte |