Beschreibung
- Zur Verwendung mit Plattformen
- Eine Vielzahl von Plattformoptionen ist verfügbar, um unregelmäßige Proben oder herkömmliche Kolbenklammern und Röhrchengestelle aufzunehmen
- Plattformen können den nutzbaren Platz für Proben erhöhen
- Können in einigen Fällen gestapelt werden, um den Durchsatz zu erhöhen und die Probenkapazität zu verdoppeln
- Sicherer Halt von Laborartikel an Ort und Stelle
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Plattformmatte |
| Material | Gummi |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 11,00 in. |
| Tiefe (metrisch) | 28,00 cm |
| Abmessungen (L x B) | 28 x 33 cm |
| Länge (angloamerikanisch) | 11,00 in. |
| Länge (metrisch) | 28,00 cm |
| Breite (metrisch) | 33,00 cm |
| Beschreibung | Gummimatte, 28 x 33 cm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Plattform |