Learn More
OHAUS™ Gummimatte
Artikelnummer. 15762479 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
28 x 33 cm
33 x 33 cm
45.7 x 45.7 cm
48 x 61 cm
61 x 61 cm
61 x 91.4 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15762479
Marke: OHAUS™ 30400064
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ Gummimatte ist ein Zubehör zur Verwendung mit verschiedenen Plattformen.
  • Zur Verwendung mit Plattformen
  • Eine Vielzahl von Plattformoptionen ist verfügbar, um unregelmäßige Proben oder herkömmliche Kolbenklammern und Röhrchengestelle aufzunehmen
  • Plattformen können den nutzbaren Platz für Proben erhöhen
  • Können in einigen Fällen gestapelt werden, um den Durchsatz zu erhöhen und die Probenkapazität zu verdoppeln
  • Sicherer Halt von Laborartikel an Ort und Stelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Plattformmatte
Material Gummi
Tiefe (angloamerikanisch) 24,00 in.
Tiefe (metrisch) 61,00 cm
Abmessungen (L x B) 61 x 61 cm
Länge (angloamerikanisch) 24,00 in.
Länge (metrisch) 61,00 cm
Breite (angloamerikanisch) 24,00 in.
Breite (metrisch) 61,00 cm
Beschreibung Gummimatte, 61 x 61 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Plattform