Learn More
Eppendorf™ Gummimatten
Artikelnummer. 10258021 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
500 ml Rechteckbecher
Adapter 5702724009, für 1 x 15-ml-Gefäß
Adapter 5702735000, für 1 x 10-ml-Gefäß
Adapter 5702737003
Adapter für Rotor A-4-44
Rotor A-8-17
Rotor F-35-30-17
Fassungsvermögen:
1 x 15 ml Gefäß
1x 15 ml-Gefäß
1x 15 ml-Röhrchen mit Rundboden
1x 500 ml-Becher
4x 100 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
16 Stück
20 Stück
4 Stück
8 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Fassungsvermögen unitSize
10258021 Rotor A-8-17 1x 15 ml-Röhrchen mit Rundboden 8 Stück
10797292 Adapter für Rotor A-4-44 4x 100 ml-Röhrchen 1 Stück
10662013 Adapter 5702724009, für 1 x 15-ml-Gefäß 1x 15 ml-Gefäß 16 Stück
11873440 Adapter 5702735000, für 1 x 10-ml-Gefäß 1 x 15 ml Gefäß 20 Stück
10283172 500 ml Rechteckbecher 1x 500 ml-Becher 4 Stück
11893981 Adapter 5702737003 1 x 15 ml Gefäß 20 Stück
10208121 Rotor F-35-30-17 1x 15 ml-Röhrchen mit Rundboden 10 Stück
7 options
Artikelnummer. 10258021
Marke: Eppendorf™ 5702701009
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Verwendung mit Eppendorf Adaptern und Eppendorf Behältern
  • Gummimatten
  • Erhältlich für verschiedene Rotoren und Adapter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Matte
Material Gummi
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotor A-8-17
Farbe Schwarz
Fassungsvermögen 1x 15 ml-Röhrchen mit Rundboden
Beschreibung Für 1 Röhrchen mit rundem Boden 15 ml, für Rotor A-8-17, 8 Stück
Enthält Set mit 8 Matten