Learn More
Heathrow Scientific™ Rubber Pipet Filler
Alle ansehen Heathrow Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Rot
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Quetschventil für gleichmäßigen Flüssigkeitsfluss
- Passt für Pipetten in Standardgröße
- Bestellen Sie den roten Pipettenfüller zum sicheren Pipettieren von Ätzstoffen. Enthält kein Kohleschwarz und verwischt nicht
- Füller-Abmessungen: 54 x 54 x 130mm
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Zur Verwendung mit | Pipettes and Syringes |
| Grifftyp | Round |
| Material | Naturkautschuk |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Sterilität | Non-sterile |
| Typ | Pipette Filler |
| Volumen (metrisch) | 35 mL |
| Mehr anzeigen |