missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Saint-Gobain Gummiring für Kolben

Artikelnummer. 11774608
Click to view available options
:
Outer Diameter: 80/120mm; Height: 40mm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11774608

Marke: Saint-Gobain 101056

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Gummi-Kolbenringe eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Saint Gobain Performance Plastics™ Gummiringe für Kolben sind als vollständiger Satz mit verschiedenen massiven und geteilten Konfigurationen lieferbar.

  • Robuste Gummiringe für Kolben
  • Für allgemeine Laboranwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe Schwarz
Material Gummi
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Kolben von 50 ml bis 500 ml
Höhe (metrisch) 40 mm
Produkttyp Kolbenring
Außendurchmesser (metrisch) 80/120 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt