Learn More
Marienfeld Superior™ Sicherheits-Pipettierbälle aus rotem Gummi
Description
- Hergestellt aus rotem Gummi (Naturkautschuk)
- Für graduierte und volumetrische Pipetten
- Steuerung der Funktionen durch das Drücken der passenden Ventile zwischen Daumen und Zeigefinger
- Einzel in Folie verpackt mit kurzer Anleitung zur Verwendung
Specifications
Specifications
| Farbe | Rot |
| Material | Naturkautschuk |
| Modell | Universal |
| Typ | Pipettenfüller |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mess- und Vollpipetten |
| Funktionsbereich | Bis 100 ml und 5-9 mm Durchmesser |
| Menge | 1 |