Learn More
Fisherbrand™ Korkstopfen
Artikelnummer. 12366467 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
6mm
8mm
9mm
12mm
13mm
14mm
17mm
19mm
21mm
22mm
25,5mm
28,5mm
30mm
32mm
35mm
38mm
41,5mm
44mm
47,5mm
50mm
Oberer Durchmesser (metrisch):
9,5mm
11mm
12mm
15mm
16mm
17mm
20,5mm
22mm
24mm
25,5mm
28,5mm
32mm
33mm
35mm
38mm
41,5mm
44mm
47,5mm
50mm
57mm
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (Metric) Bottom Oberer Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
12366467 32mm 35mm 10 Stück
12346457 12mm 15mm 20 Stück
12356457 13mm 16mm 20 Stück
12366457 14mm 17mm 20 Stück
12386457 17mm 20,5mm 10 Stück
12316467 21mm 24mm 10 Stück
12336467 25,5mm 28,5mm 10 Stück
12326467 22mm 25,5mm 10 Stück
12306467 19mm 22mm 10 Stück
12346467 28,5mm 32mm 10 Stück
12356467 30mm 33mm 10 Stück
12803834 30mm 33mm 10 Stück
12376467 35mm 38mm 10 Stück
12386467 38mm 41,5mm -
12396467 41,5mm 44mm 10 Stück
12306477 44mm 47,5mm 10 Stück
12316477 47,5mm 50mm 10 Stück
12306457 6mm 9,5mm 20 Stück
12326477 50mm 57mm 10 Stück
12316457 8mm 11mm 20 Stück
12326457 9mm 12mm 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Artikelnummer. 12366467
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.40 €
    6.21 € / 10 Stück
    Sparen 2.19 €
    26% Rabatt
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für den Einsatz in den Bereichen Bildung, Selbstbrauerei und Kunst und Handwerk.
Lieferbar in verschiedenen Größen
Spezifikation
Länge (metrisch) 32mm
Menge 10/Packung
Diameter (Metric) Bottom 32mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 35mm
Material Kork
Produkttyp Korkstopfen