Learn More
Fisherbrand™ Korkstopfen
Artikelnummer. 12386457 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
6mm
8mm
9mm
12mm
13mm
14mm
17mm
19mm
21mm
22mm
25,5mm
28,5mm
30mm
32mm
35mm
38mm
41,5mm
44mm
47,5mm
50mm
Oberer Durchmesser (metrisch):
9,5mm
11mm
12mm
15mm
16mm
17mm
20,5mm
22mm
24mm
25,5mm
28,5mm
32mm
33mm
35mm
38mm
41,5mm
44mm
47,5mm
50mm
57mm
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
Artikelnummer. 12386457
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz in den Bereichen Bildung, Selbstbrauerei und Kunst und Handwerk.
Lieferbar in verschiedenen Größen
Spezifikation
Länge (metrisch) 27mm
Menge 10/Packung
Diameter (Metric) Bottom 17mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 20,5mm
Material Kork
Produkttyp Korkstopfen