Learn More
Rubbermaid™ Bouncer™ Schaufeln
Artikelnummer. 11762015 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
946,3 mL
1,89 l
Länge (angloamerikanisch):
11.62 Zoll
14 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (angloamerikanisch) unitSize
11762015 946,3 mL 11.62 Zoll 1 Stück
11772015 1,89 l 14 in. 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11762015
Marke: Rubbermaid™ 6660020
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus USDA-zugelassenen, NSF-zertifizierten, klaren Polycarbonat-Materialien, die den FDA-Vorschriften entsprechen
  • Widerstandsfähiges, bruchfestes Polycarbonat
  • Verbesserte Gewichtsverteilung und Handhabung im Vergleich zu Metall
  • Außenfläche mit Kieselstruktur
  • Leicht zu reinigende, glatte Innenfläche
  • Geeignet für gewerbliche Spülmaschinen
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Kapazität (metrisch) 946,3 mL
Farbe Klar
Zertifizierung/Konformität USDA, FDA, NSF
Einwegprodukt Nein
Produkttyp Bouncer™ Mehrzweck-Schaufel
Ausführung Außen mit Kieselsteinstruktur und innen mit glatter Oberfläche
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entwickelt für eine bessere Gewichtsverteilung und für eine verbesserte Handhabung glatter Oberflächen
Länge (angloamerikanisch) 11.62 Zoll
Material Polycarbonat
Länge (metrisch) 29 cm