Learn More
Rubbermaid™ Bouncer™ Schaufeln
Artikelnummer. 11772015 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
946,3 mL
1,89 l
Länge (angloamerikanisch):
11.62 Zoll
14 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11772015
Marke: Rubbermaid™ 6660030
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Hergestellt aus USDA-zugelassenen, NSF-zertifizierten, klaren Polycarbonat-Materialien, die den FDA-Vorschriften entsprechen
  • Widerstandsfähiges, bruchfestes Polycarbonat
  • Verbesserte Gewichtsverteilung und Handhabung im Vergleich zu Metall
  • Außenfläche mit Kieselstruktur
  • Leicht zu reinigende, glatte Innenfläche
  • Geeignet für gewerbliche Spülmaschinen
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 64 oz.
Kapazität (metrisch) 1,89 l
Farbe Klar
Zertifizierung/Konformität USDA, FDA, NSF
Einwegprodukt Nein
Produkttyp Bouncer™ Mehrzweck-Schaufel
Ausführung Außen mit Kieselsteinstruktur und innen mit glatter Oberfläche
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entwickelt für eine bessere Gewichtsverteilung und für eine verbesserte Handhabung glatter Oberflächen
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Material Polycarbonat
Länge (metrisch) 29 cm