Learn More
Cole-Parmer™ Rubbermaid™ NSF-zugelassene Hochwärmespatel
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
41,91 cm
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
- Der robuste Griff aus Polypropylen (PP) ist fest mit einer flexiblen Gummischaufel verbunden
- Spatel sind temperaturbeständig bis 212 °F (100 °C)
- NSF-zugelassen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | NSF-zugelassen |
| Produkttyp | Hitzebeständiger Spatel |
| Länge (angloamerikanisch) | 16.5 Zoll |
| Material | Polypropylen, Gummi |
| Länge (metrisch) | 41,91 cm |