Learn More
Rubidium, 99.75 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341418
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11341418 25 g 25 Gramm
11371418 1 g -
11351418 5 g 5 Gramm
11361418 100 g 100 Gramm
4 options
Artikelnummer. 11341418
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010315.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7440-17-7 | Rb | 85.47 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-17-7
Summenformel Rb
Molekulargewicht (g/mol) 85.47
MDL-Nummer MFCD00134055
InChI-Schlüssel IGLNJRXAVVLDKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-mlt4718tjw, mlt4718tjw, rubidio, rubidium-103, rubidium-106, atom, rubidium, isotope of mass 103, rubidium, isotope of mass 106, un1423 dangerous when wet
PubChem CID 5357696
ChEBI CHEBI:33322
IUPAC-Name Rubidium
SMILES [Rb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rubidium
Farbe Silber
Aussehen Silver-colored solid
Menge 25 g
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.75% (Metals basis)