Learn More
Rubidiumcarbonat, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-2692139 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10115620 25 g Glasflasche 25 Gramm
10662793 100 g Glasflasche 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10115620
Marke: Thermo Scientific Acros 317150250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 584-09-8 | CO3Rb2 | 230.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 584-09-8
Summenformel CO3Rb2
Molekulargewicht (g/mol) 230.94
MDL-Nummer MFCD00011188
InChI-Schlüssel WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
Synonym rubidium carbonate, dirubidium carbonate, carbonic acid dirubidium salt, carbonic acid, dirubidium salt, dirubidium monocarbonate, rubidium 1+ carbonate, dirubidium 1+ ion carbonate, potassium carbonate anhydrous, rubidiumcarbonate
PubChem CID 11431
IUPAC-Name Rubidium(1+);Karbonat
SMILES [Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rubidium carbonate
Schmelzpunkt 837°C
Namenshinweis 99%
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (ex Rb)
Strukturformel Rb2CO3
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 4500g/L (20°C)
Formelmasse 230.95
Reinheit (%) 99%
Güte Rein