Learn More
Rubidiumchlorid, ≥ 99.8 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10358720 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10358720
Marke: Thermo Scientific 201260100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 7791-11-9 | ClRb | 120.92 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 11-9-7791
Summenformel ClRb
Molekulargewicht (g/mol) 120.92
MDL-Nummer MFCD00011187
InChI-Schlüssel FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride
PubChem CID 62683
ChEBI CHEBI:78672
SMILES [Cl-].[Rb+]
Specifica
Siedepunkt 1390.0°C
Chemischer Name oder Material Rubidium chloride
Schmelzpunkt 718.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.8+%
Strukturformel RbCl
Merck Index 15,8417
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 910g/L (20 c). Other solubilities: 1g/0.7mL boiling water, practically insoluble in alcohols
IUPAC-Name Rubidium(1+)-chlorid
Formelmasse 120.92
Reinheit (%) ≥99.8%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato