Learn More
Rubidiumchlorid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049099
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15421027 5 g 5 Gramm
11377627 25 g 25 Gramm
11367627 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15421027
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012892.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Prüfung auf Perchlorsäure, Rubidiumquelle, Katalysator
It is used in testing for perchloric acid in laboratories, and is a source of rubidium. Rubidium chloride is used as a catalyst and additive in petrol. It has been employed to prepare molecular nanowires for nanoscale devices. Thin layer of rubidium chloride enhance the attributes of organic light-emitting diodes. Rubidium chloride also plays an essential role for enhancement in the memory storage property. It is an excellent non-invasive biomarker, and used in biomedical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11-9-7791
Summenformel ClRb
Molekulargewicht (g/mol) 120.92
MDL-Nummer MFCD00011187
InChI-Schlüssel FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride
PubChem CID 62683
ChEBI CHEBI:78672
SMILES [Cl-].[Rb+]
Spezifikation
Siedepunkt 1390°C
Chemischer Name oder Material Rubidium chloride
Schmelzpunkt 718°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99% (metals basis)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,8284
Löslichkeitsinformationen Soluble in water; Practically insoluble in alcohol.
IUPAC-Name Rubidium(1+); Chlorid
Formelmasse 120.92
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.493
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.800 g/mL