Learn More
Rubidiumfluorid-Hydrat, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7023370
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11482868 10 g 10 Gramm
11492868 50 g 50 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11482868
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16846.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Rohstoff, der bei der Präparation von Rubidiummetall verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut abgedichteten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16422-67-6
Summenformel FH2ORb
Molekulargewicht (g/mol) 122.481
MDL-Nummer MFCD00149834
InChI-Schlüssel CTSZMVONLYPOKW-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium fluoride hydrate, f.rb.h2o, acmc-1c7r7, rubidium fluoride,hydrate 8ci, rubidium fluoride-water 1/1/1, rubidium 1+ ion hydrate fluoride
PubChem CID 57370370
IUPAC-Name Rubidium(1+); Fluorid; Hydrat
SMILES O.[F-].[Rb+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rubidium fluoride hydrate
Menge 10 g
UN-Nummer UN3288
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 104.47 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Geruch Odorless