Learn More
Rubidiumfluorid, Puratronic™, 99.975 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337607
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11337607 2 g 2 Gramm
11327607 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11337607 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012873.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13446-74-7
Summenformel FRb
Molekulargewicht (g/mol) 104.466
MDL-Nummer MFCD00011191
InChI-Schlüssel AHLATJUETSFVIM-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium fluoride, rubidium fluoride rbf, rubidium monofluoride, rubidium 1+ fluoride, rubidium 1+ ion fluoride, rubidium fluoride, anhydrous, unii-63564tnj4r, acmc-20ajsd, rubidium i fluoride, rubidium fluoride, rbf
PubChem CID 83473
IUPAC-Name Rubidium(1+); Fluorid
SMILES [F-].[Rb+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rubidium fluoride
Schmelzpunkt 795°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel RbF
UN-Nummer UN3288
Formelmasse 104.47
Reinheit (%) 99.975%
Güte Puratronic
Geruch Odorless
Brechungsindex 1.398
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 3.557g/mL