Learn More
Rubidium-hexafluorarsenat(V), 98 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11398318
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11398318
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039518.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 43023-95-6
Summenformel AsF6Rb
Molekulargewicht (g/mol) 274.38
MDL-Nummer MFCD00042537
InChI-Schlüssel FDUSNUSHTOTAKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym rubidium hexafluoroarsenate, acmc-20ajsa, rubidium hexafluoroarsenate v, rubidium hexafluoroarsenate 1-, hexafluoroarsoranuide; rubidium 1+, arsenate 1-,hexafluoro-,rubidium 9ci, arsenate 1-,hexafluoro-, rubidium 9ci, rubidium 1+ hexafluoro-$l^ 5-arsanuide, hexakis fluoranyl arsenic 1-; rubidium 1+, rubidium 1+ ion hexafluoro-??-arsanuide
PubChem CID 14205728
IUPAC-Name Hexafluorarsen(1-); Rubidium(1+)
SMILES F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Rb+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rubidium hexafluoroarsenate(V)
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1557
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 359.92
Reinheit (%) 98%