Learn More
Rubidium-hexafluorarsenat(V), 98 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Rubidium hexafluoroarsenate(V) |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 5 g |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| UN-Nummer | UN1557 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 359.92 |
| Reinheit (%) | 98% |