Learn More
Rubidiumperchlorat, wasserfrei, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048837
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11331728 10 g 10 Gramm
11341728 50 g 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11331728
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011628.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A perchlorate oxidizing agent. Rubidium perchlorate as chosen because its precipitation provides an excellent separation from strontium and since it is also an accepted weighing form for rubidium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13510-42-4
Summenformel ClO4Rb
Molekulargewicht (g/mol) 184.914
MDL-Nummer MFCD00016294
InChI-Schlüssel NQYGGOOZLKJKPS-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium perchlorate, rubidium 1+ ion perchlorate, perchloric acid, rubidium salt, rubidiumperchlorat, perchloric acid, rubidium salt 1:1, clo4.rb, rubidium chlorate vii, acmc-20ajs4, perchloric acid rubidium salt, rubidium 1+ perchlorate ion
PubChem CID 23673707
IUPAC-Name Rubidium(1+); Perchlorat
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[Rb+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rubidium perchlorate
Namenshinweis Anhydrous
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1481
Formelmasse 184.94
Reinheit (%) 99.5%
Geruch Odorless
Brechungsindex 1.4701
Empfindlichkeit Hygroscopic